フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 50 μg (in 200 μl)
メーカー/製品名
Roche
濃度
250 μg/mL
色
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
DNA分子量マーカーVIIIには、17個のDNA断片の混合物が含まれています。
この製品は、ジゴキシゲニン標識のDNA分子量マーカーVIIIとして入手することもできます。
サイズ範囲:19~1114 bp
この製品は、ジゴキシゲニン標識のDNA分子量マーカーVIIIとして入手することもできます。
サイズ範囲:19~1114 bp
アプリケーション
以下の方法によるアガロースゲル中のDNAサイズの測定に、DNA分子量マーカーVIIIが使用されています。
注:このマーカーを使用して、19~1,114 bpのDNA断片のサイズを決定します。
このマーカーは、DIG標識フォーム(DNA分子量マーカーVIII、DIG標識)でも利用できます。
- 制限酵素消化
- PCR
- RT-PCR
注:このマーカーを使用して、19~1,114 bpのDNA断片のサイズを決定します。
このマーカーは、DIG標識フォーム(DNA分子量マーカーVIII、DIG標識)でも利用できます。
特徴および利点
Hpa IIによるpUCBM21 DNAの切断、ならびにDra IおよびHind IIIによるpUCBM21 DNAの切断で調製された断片混合物。
内容物
すぐに使える溶液、250 μg/mL、TE緩衝液(10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0)中。
内容物
すぐに使える溶液、250 μg/mL、TE緩衝液(10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0)中。
シーケンス
混合物には、以下の塩基対長(1塩基対 = 660ダルトン)を有する17個のDNA断片が含まれています。19、26、34/34、37、67、110、124、147、190、242、320、404、489、501、692、900および1114 bp。
注:断片の長さは、DNA配列のコンピューター解析から得られます。最小の断片は、マーカーのサイズ範囲に応じて、過負荷のゲルのみ目視できます。
注:断片の長さは、DNA配列のコンピューター解析から得られます。最小の断片は、マーカーのサイズ範囲に応じて、過負荷のゲルのみ目視できます。
単位の定義
50 μg=A260 1ユニット
調製ノート
保存条件(ワーキング溶液):2~8°C
解凍したら、2~8°Cでさらに保存することを推奨します。
解凍したら、2~8°Cでさらに保存することを推奨します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
注:このマーカーを使用して、19~1,114 bpのDNA断片のサイズを決定します。
本マーカーは、DIG標識フォーム(DNA分子量マーカーVIII、DIG標識)でも利用できます。
本マーカーは、DIG標識フォーム(DNA分子量マーカーVIII、DIG標識)でも利用できます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
Chromosomal DNA damage in APOE ?4 carriers and noncarriers does not appear to be different.
Chua A, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 56(8), 694-708 (2015)