フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 50 μg (in 200 μl)
メーカー/製品名
Roche
濃度
250 μg/mL
色
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
DNA分子量マーカーIXには11のDNAフラグメントが含まれています。この混合物は制限酵素Hae III によるφX 174 DNAの切断により得られます。
サイズ範囲: 72~1353 bp
サイズ範囲: 72~1353 bp
アプリケーション
DNA分子量マーカーIXは、アガロースゲルで中サイズのPCR産物を分析するために特化してデザインされています。以下の方法で得られた二重鎖DNAフラグメントの分子量の正確な測定を簡単にできます:
- 制限酵素消化
- PCR
- RT-PCR
シーケンス
この混合物には、11のDNAフラグメントが含まれており、それぞれの塩基対長は以下のとおりです(1塩基対= 660ダルトン):72、118、194、234、271、281、310、603、872、1078、および1353。
注記:フラグメント長はDNA配列のコンピューター解析から得られたものです。マーカーのサイズ範囲によっては、小さなフラグメントはオーバーロードされたゲルでのみ見えます。
注記:フラグメント長はDNA配列のコンピューター解析から得られたものです。マーカーのサイズ範囲によっては、小さなフラグメントはオーバーロードされたゲルでのみ見えます。
単位の定義
50 μg = 1A260単位
調製ノート
保管条件(標準溶液):2 ~ 8 °C
解凍後の保管は2~8 °Cが推奨されます。
解凍後の保管は2~8 °Cが推奨されます。
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of clinical microbiology, 39(10), 3491-3494 (2001-09-28)
The LightCycler system (two-step reverse transcription-PCR-fluorescent hybridization [LC RT-PCR-FH]) was used to quantify Candida albicans actin mRNA as a means of assessing its viability in a reconstituted skin model of cutaneous candidiasis following the application of an antimycotic. A 192-bp
Journal of medical microbiology, 53(Pt 11), 1129-1136 (2004-10-22)
Recent studies have shown that Clostridium difficile strains with variant toxins and those with resistance to macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) are increasingly causing severe disease and outbreaks in hospital settings. Here, the pathogenicity locus (PaLoc), the acquisition of binary toxin, and