Merck
10745782001
Roche
DNA、ラムダ
from bacteriophage lambda cl857 Sam 7
別名:
ラムダDNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106310
品質水準
フォーム
solution
分子量
32,300 kDa
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
250 μg/mL
不純物
RNA, none detected
nuclease, none detected
colorless
溶解性
water: miscible
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
詳細
バクテリオファージラムダのDNAは線形の二重鎖を形成する48,502個のヌクレオチド対を含みます。このDNA分子の5'末端には、アニーリングして環を形成し得る12個のヌクレオチドの自己相補的一本鎖突出があります。宿主細胞に侵入すると、DNAはDNAリガーゼの存在下で輪を形成します。溶菌感染の初期はこのような輪が多数生成されます。複製の後期では、これらの個々の輪/環はローリングサークル複製と呼ばれるプロセスによって線状コンカテマーに変換されます。この線状コンカテマーは、酵素DNAターミナーゼによる単量体染色体性ユニットを形成するパッケージングの際に分解します。
アプリケーション
DNA、ラムダは、ゲノムDNA分離前に末梢血白血球(PBL)をスパイクするために使用されています。ビオチン化二本鎖DNA(dsDNA)基質の調製にも使用されています。
品質
DNAは、制限エンドヌクレアーゼ EcoRIおよびHindIIIで分解後のゲル電気泳動において野生型λDNAに典型的な分解パターンを示します。
シーケンス
鎖長 48,502 bp
物理的形状
250 µg/mLの10 mM Tris-HClおよび1 mM EDTA溶液、pH 8.0、直ぐに使用できます
保管および安定性
用時まで-15~-25°Cで保存。解凍後は、2~8°Cで保存。
その他情報
生命科学研究専用です。診断的処方には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Shaun Wynyard et al.
Journal of virological methods, 175(1), 95-100 (2011-05-07)
Porcine Endogenous Retrovirus (PERV) poses an infectious risk in the field of xenotransplantation. This risk may be mitigated by breeding selectively animals bearing favorable PERV genetic characteristics including pigs with low levels of PERV integrated in the genome. A real-time
Bacteriophage lambda DNA: the beginning of the end.
A Becker et al.
Journal of bacteriology, 172(6), 2819-2824 (1990-06-01)
Isolation of high quality DNA and RNA from leaves of the carnivorous plant Drosera rotundifolia.
Bekesiova I, et al.
Plant Molecular Biology Reporter, 17, 269-277 (1999)
Rachel Howard-Till et al.
BioTechniques, 70(2), 120-125 (2020-12-15)
Genetic characterization of wild and cultivated plants provides valuable knowledge for conservation and agriculture. DNA sequencing technologies are improving, and costs are dropping. Yet analysis of many species is hindered because they grow in regions that lack infrastructure for advanced
Darren Yang et al.
Nature communications, 7, 11026-11026 (2016-03-18)
We present a miniature centrifuge force microscope (CFM) that repurposes a benchtop centrifuge for high-throughput single-molecule experiments with high-resolution particle tracking, a large force range, temperature control and simple push-button operation. Incorporating DNA nanoswitches to enable repeated interrogation by force