Merck
10197734001
Roche
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ (GlDH)
from beef liver
別名:
DNAマーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bovine liver
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
10 U/mg
~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.)
包装
pkg of 3,000 U
メーカー/製品名
Roche
濃度
≥10-20 % (w/w)
テクニック
activity assay: suitable
white
最適pH
8
溶解性
water: 20 mg/mL, colorless
適合性
suitable for UV spectrophotometry and general use
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
ADH <0.00500%
LDH <0.00500%
MDH <0.00500%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... GLUD1(281785)
関連するカテゴリー
詳細
GDH(グルタミン酸デヒドロゲナーゼ)は、449残基の6量体であり、ミトコンドリアの中に存在します。GDHは、アミノ酸酸化と尿素生成との間の分岐点酵素として働きます。L-グルタミン酸:NAD(P)+オキシドレダクターゼは、脱アミノ反応に関与します。
Approximately 10 U/mg lyophilizate (120 U/mg enzyme protein) at +25°C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.
アプリケーション
グルタミン酸デヒドロゲナーゼは、ワイン酵母による発酵の間に、酵素的分析によって残留アンモニウムを測定するのに使用されてきました。また、NAD(P)およびNAD(P)Hの補助因子再循環システムの構成要素として使用されます。
品質
混入物: <0.005% ADH、LDH及び MDH、それぞれ
シーケンス
GIDH (310,000 to 350,000 ) の最小の活性構造は、55,400 Dの6量体サブユニットです。この6量体は、可逆的に自己組織化して最大8個の6量体(2,200 kD)を有するポリマーを形成します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T J Stillman et al.
Journal of molecular biology, 234(4), 1131-1139 (1993-12-20)
We have solved the structure of the binary complex of the glutamate dehydrogenase from Clostridium symbiosum with glutamate to 1.9 A resolution. In this complex, the glutamate side-chain lies in a pocket on the enzyme surface and a key determinant
Disruption of the cell wall integrity gene ECM33 results in improved fermentation by wine yeast
Jin Zhang
Metabolic engineering (2018)
P J O'Brien et al.
Laboratory animals, 36(3), 313-321 (2002-07-30)
In a recent study in rats, alanine aminotransferase (ALT), the preferred plasma biomarker of hepatocellular injury in rats, was ineffective at detecting marked hepatic necrosis produced by acetaminophen (Human and Experimental Toxicology 19, 277-83, 2000). In contrast, glutamate dehydrogenase (GLDH)
G Hughes et al.
Analytica chimica acta, 933, 82-88 (2016-08-09)
A reagentless glutamate biosensor was applied to the determination of glutamate released from liver hepatocellular carcinoma cells (HepG2) in response to toxic challenge from various concentrations of paracetamol. A screen printed carbon electrode (SPCE) containing the electrocatalyst Meldola's Blue (MB-SPCE)
Po Chen et al.
Fly, 14(1-4), 3-9 (2020-07-04)
Glutamine: fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT) enzymes catalyse the first committed step of the hexosamine biosynthesis pathway (HBP) using glutamine and fructose-6-phosphate to form glucosamine-6-phosphate (GlcN6P). Numerous species (e.g. mouse, rat, zebrafish, chicken) including humans and Drosophila encode two broadly expressed copies