おすすめの製品
使用法
sufficient for 25 labeling reactions (100 pmol of oligonucleotides per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
品質水準
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
輸送温度
dry ice
詳細
アプリケーション
DIG標識オリゴヌクレオチドは、次のようなさまざまなハイブリダイゼーション法に使用されています。
- ドット/スロットブロット
- コロニー/プラークハイブリダイゼーション
- サザンブロット/ノーザンブロット
- In situハイブリダイゼーション
特徴および利点
- 小さなサイズのオリゴヌクレオチドによる、高速なハイブリダイゼーション動力学
- 一重鎖プローブであり、ハイブリダイゼーション中の復元はありません
- 配列は、実験に従って設計できます
- サイズの小さなオリゴヌクレオチドが、固定化した組織および細胞内へ容易に拡散するため、in situハイブリダイゼーションに特に適しています
包装
品質
原理
調製ノート
サンプル材料
HPLCまたはゲル電気泳動で精製された、14~100ヌクレオチドの長さを持ったオリゴヌクレオチド
使用濃度: オリゴヌクレオチド:100pmol
1回の標準的な反応で、最大100pmol (1μgの30-mer) のオリゴヌクレオチドを標識化できます。
保管および安定性
その他情報
キットの構成要素のみ
- Reaction Buffer 5x concentrated
- CoCl<sub>2</sub> Solution 25 mM
- DIG-ddUTP Solution 1 mM
- Recombinant Terminal Transferase 400 U/μl
- Control Oligonucleotide, unlabeled 20 pmol/μl
- Oligonucleotide, DIG-ddUTP labeled 2.5 pmol/μl
- Control DNA, 2.5 pmol/μl pUC 18 DNA, supercoiled
- Glycogen Solution 20 mg/ml
- DNA Dilution Buffer, 50 μg/ml fish sperm DNA
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.