安全性情報
03-32-0009
Sigma-Aldrich
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
別名:
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25N5O8
CAS番号:
分子量:
451.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C)C
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI Key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
詳細
Substrate for spectrophotometric assay of elastase.
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Suc-Ala-Ala-Ala-pNA
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Bieth, J., et al. 1974. Biochem. Med.11, 350.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
03-32-0009-100MG:
03-32-0009-MG:
試験成績書(COA)