アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChI Key
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Chromogenic substrate for human neutrophil elastase
警告
シーケンス
物理的形状
再構成
その他情報
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
WGK
WGK 3
Jan Code
324696-10MG:
324696-50MG:
試験成績書(COA)