由来生物
human leucocytes
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥50 units/mg protein (Bradford)
分子量
29 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ELA2(1991) , ELANE(1991)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エラスターゼはタンパク質分解酵素です。エラスターゼはペプチジルペプチドヒドロラーゼというサブグループのメンバーです。動脈の主要な解剖学的構成要素です。主に、さまざまな鳥類および哺乳類の膵臓および膵液に見られます。ヒトの血清、顆粒球および赤血球にも存在します。
アプリケーション
ヒト白血球由来エラスターゼは、次の用途で使用されています。
- 血清エラスターゼ活性を測定するため
- フィブロネクチンおよび唾液腺のタンパク質消化に
- 好中球エラスターゼ(NE)活性アッセイに
- E-カドヘリンの無細胞NE消化
- スクラッチアッセイ
- Nle3-アンジオテンシン(1-7)のフラグメントが皮膚モデルで治癒を加速するかを評価する研究に
生物化学的/生理学的作用
エラスターゼ酵素は、タンパク質分解プロセスの助けを借りて、不溶性のエラスチン線維から可溶性ペプチドを放出させることができます。アデノシン三リン酸(ATP)の助けを借りて軸糸の崩壊を促進できます。膵臓エラスターゼとは異なり、白血球酵素はバリンのカルボキシル側を選択的に切断しますが、これよりも少ないもののアラニン後の位置でも切断します。天然基質としてはエラスチン、軟骨プロテオグリカン、コラーゲンタイプI、II、IIIおよびIV、ならびにフィブロネクチンがあります。
物性
白血球エラスタ-ゼは、プロテイナ-ゼS1ファミリ-に属する分子量29 kDaのセリンエンドプロテア-ゼです。4個のジスルフィド結合を有する、238個のアミノ酸からなる1本鎖ペプチドとして存在しています。白血球エラスタ-ゼには2種類または3種類のN結合型グリカンが含まれ、その組み合わせによって大きく3種類のアイソフォ-ムに分かれています。
等電点:pI=8.77~9.55
等電点:pI=8.77~9.55
単位の定義
1ユニットは、pH 6.5、37°C、1秒間に、1 nmolのp-ニトロフェノールをBOC-L-アラニンp-ニトロフェニルエステルから遊離させる酵素量です。
物理的形状
0.05 M酢酸ナトリウム(pH 5.5)および0.6 M NaClからの凍結乾燥
基質
製品番号
詳細
価格
阻害剤
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
E8140-BULK:
E8140-VAR:
E8140-BULK-N:
E8140-1UN-PW:
E8140-VAR-N:
E8140-PH:
E8140-1UN:
E8140PROC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protein science : a publication of the Protein Society, 29(12), 2495-2509 (2020-10-22)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) transports cortisol and other steroids. High-affinity CBG (haCBG) undergoes proteolysis of the reactive center loop (RCL) by neutrophil elastase (NE) altering conformation to low-affinity CBG (laCBG). Elevated temperature reduces CBG:cortisol binding affinity. Surface plasmon resonance was used
Proteolytic Processing of the Epithelial Adherens Junction Molecule E-Cadherin by Neutrophil Elastase Generates Short Peptides With Novel Wound-Healing Bioactivity
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 7(2), 483-483 (2019)
III - Hydrolases
Enzymes of the Arterial Wall, 208-390 (1969)
Elastase: General Information1,2
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 1041-1045 (1974)
Journal of cellular and molecular medicine, 26(7), 2089-2103 (2022-02-12)
Neutrophils release neutrophil extracellular traps (NETs) to capture and kill pathogens, but excessive NET release can damage the surrounding tissues. Myeloperoxidase (MPO) and neutrophil elastase (NE) are thought to be important in promoting histone depolymerization and DNA breakage in the