Merck
361593
Sigma-Aldrich
アルテミシニン
98%
別名:
アルテアンヌイン, チンハオス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O5
CAS番号:
分子量:
282.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +76°, c = 0.5 in methanol
mp
156-157 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
parasites
viruses
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
InChI Key
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルテミシニンは糞人参(Artemisia annua)から抽出されます。抗癌活性、抗原虫活性および抗ウイルス活性を持っています。アルテミシニンは脳幹脳炎に関係しています。
アプリケーション
アルテミシニンは以下に使用されています:
  • 医薬品の感受性アッセイ
  • 毛根からのアルテミシニンの定量における標準品
  • 3-(4,5-ジメチルチアゾール-2イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド(MTT)アッセイを使用した細胞生存率の測定
  • P. falciparum無性および有性血液期を通じた、オートファジー関連(ATG)遺伝子の役割を調べるための抗マラリア剤
生物化学的/生理学的作用
アルテミシニン(キンガオス)は、セスキテルペンラクトンであり、高い抗マラリア(熱帯性マラリア)活性を持つ薬物です。アルテミシニンはまた、住血吸虫症に対して効果的な駆虫(寄生虫)薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
361593-VAR:
361593-BULK:
361593-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stimulation of artemisinin synthesis by combined cerebroside and nitric oxide elicitation in Artemisia annua hairy roots
Wang JW, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 85(2), 285-292 (2009)
Pierre-Eric Campos et al.
Marine drugs, 17(3) (2019-03-17)
Chemical study of the CH₂Cl₂-MeOH (1:1) extract of the sponge Fascaplysinopsis reticulata collected in Mayotte highlighted three new tryptophan derived alkaloids, 6,6'-bis-(debromo)-gelliusine F (1), 6-bromo-8,1'-dihydro-isoplysin A (2) and 5,6-dibromo-8,1'-dihydro-isoplysin A (3), along with the synthetically known 8-oxo-tryptamine (4) and the
Artemether resistance in vitro is linked to mutations in PfATP6 that also interact with mutations in PfMDR1 in travellers returning with Plasmodium falciparum infections
Pillai DR, et al.
Malaria Journal, 11(1), 131-131 (2012)
The multifunctional autophagy pathway in the human malaria parasite, Plasmodium falciparum
Cervantes S, et al.
Autophagy, 10(1), 80-92 (2014)
Olivo Miotto et al.
Nature genetics, 45(6), 648-655 (2013-04-30)
We describe an analysis of genome variation in 825 P. falciparum samples from Asia and Africa that identifies an unusual pattern of parasite population structure at the epicenter of artemisinin resistance in western Cambodia. Within this relatively small geographic area