アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
115-116 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
InChI Key
KTEXNACQROZXEV-ZRPLFPEYSA-N
遺伝子情報
human ... ELA2(1991) , IKBKG(8517) , NFKB1(4790) , NKAP(79576) , NKRF(55922)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- チューブリン脱チロシン化阻害を検討するためのバソヒビン1(VASH1)による結晶化に
- 活性化B細胞(NF-κB)の核因子κ軽鎖エンハンサー阻害剤ならびにシグナル伝達および転写活性化(STAT)阻害剤として、CD36結合Plasmodium falciparum(熱帯熱マラリア原虫)感染赤血球(IECD36)の細胞接着に対する作用を検討するため
- 末梢血由来CD8+T細胞によるインターロイキン-13及びインターフェロンγの産生に対する作用を検討するための親油性薬剤として
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0667-VAR:
P0667-BULK:
P0667-5MG:
P0667-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.