Merck
O9381
Sigma-Aldrich
Okadaic acid
from Prorocentrum concavum, 92-100% (HPLC), powder, protein phosphatase 1 inhibitor
別名:
OA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H68O13
CAS番号:
分子量:
805.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
オカダ酸 渦鞭毛藻Prorocentrum concavum由来, 92-100% (HPLC)
品質水準
アッセイ
92-100% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: ≥1 mg/mL
ethanol: ≥1 mg/mL
methanol: ≥1 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H](C[C@@H]([C@@]1([H])O[C@@]2(CCCCO2)CC[C@H]1C)C)[C@]3([H])C([C@@H](O)[C@]4([H])O[C@]5(CC[C@@](/C=C/[C@@H](C)[C@@]6([H])O[C@]7(O[C@H](C[C@@](C)(O)C(O)=O)CC[C@H]7O)C=C(C)C6)([H])O5)CC[C@@]4([H])O3)=C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39-,41-,42+,43-,44-/m1/s1
InChI Key
QNDVLZJODHBUFM-WFXQOWMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オカダ酸は、ポリエーテル脂肪酸です。プロロセントラム属およびディノフィシス属によって産生される海産物毒素です。
アプリケーション
Prorocentrum concavum 由来のオカダ酸はホスファターゼ阻害薬として使用されています:
  • 精母培養細胞においてタンパクホスファターゼ2を阻害する
  • SH-SY5Y細胞に投与し脱リン酸化を防ぎtauを維持する
  • ヒト胚腎細胞293T(HEK293T)またはH4細胞に投与しfused in sarcoma(FUS)タンパクへの影響を測定する
生物化学的/生理学的作用
渦鞭毛藻類毒素であり、38個の炭素からなる脂肪酸のイオノフォア様ポリエーテル誘導体です。速やかに細胞内に入ります。type 1およびtype 2Aのタンパクホスファターゼの阻害薬です。チロシンホスファターゼ、アルカリホスファターゼまたは酸性ホスファターゼを阻害しません。既知の腫瘍プロモーターです。細胞周期、アポトーシス、一酸化窒素の代謝、およびカルシウムシグナル伝達を含む、様々な細胞のプロセスの研究に使用されます。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphoprotein Phosphatases (Serine/Threonine)[ホスホプロテインホスファターゼ(セリン/トレオニン)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
調製ノート
渦鞭毛藻類の単藻培養から単離しています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
O9381-25UG-PW:
O9381-25UG:
O9381-BULK:
O9381-VAR:
O9381-.1MG:
O9381-.1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of okadaic acid production in the marine dinoflagellate Prorocentrum rhathymum from Florida Bay
An T, et al.
Toxicon, 55(2-3), 653-657 (2010)
Cohesin removal along the chromosome arms during the first meiotic division depends on a NEK1-PP1gamma-WAPL axis in the mouse
Brieno-Enriquez MA, et al.
Testing, 17(4), 977-986 (2016)
The prionlike domain of FUS is multiphosphorylated following DNA damage without altering nuclear localization
Rhoads SN, et al.
Molecular Biology of the Cell, 29(15), 1786-1797 (2018)
Okadaic acid, an inhibitor of protein phosphatase 1 and 2A, induces premature separation of sister chromatids during meiosis I and aneuploidy in mouse oocytes in vitro
Mailhes JB, et al.
Chromosome Research, 11(6), 619-631 (2003)
Pseudo-phosphorylation at AT8 epitopes regulates the tau truncation at aspartate 421
Cao L, et al.
Experimental Cell Research, 370(1), 103-115 (2018)