Merck
C5552
Sigma-Aldrich
Calyculin A
from sea sponge (Discodermia calyx), ≥90% (HPLC), solid, protein phosphatases types 1 and 2A inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H81N4O15P
CAS番号:
分子量:
1009.17
Beilstein:
4903216
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
カリクリンA Discodermia calyx(海綿)由来, ≥90% (HPLC), solid
由来生物
sea sponge (Discodermia calyx)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
分子量
~_1.0 kDa
white
mp
247-249  °C
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)NCC[C@H](C)c1nc(\C=C\C[C@@H]2O[C@]3(C[C@@H](O)[C@@H]2C)OC([C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C(C)=C\C=C\C(C)=C/C#N)OC)[C@H](OP(O)(O)=O)C3(C)C)co1)N(C)C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34-,35-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50+/m0/s1
InChI Key
FKAWLXNLHHIHLA-YCBIHMBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カリクリンAは海綿Discodermia calyxに由来します。1008 Daの分子量に相当します。
アプリケーション
Discodermia calyxのカリクリンAは以下に使用されています。
  • セリン-トレオニンたんぱく質ホスファターゼ2Aの阻害剤として
  • ヒト乳がん細胞におけるサイクリンD1ホスファターゼ阻害剤として
  • マウスメラノーマ細胞株B16-F0細胞におけるたんぱく質ホスファターゼ2A(PP2A)およびPP1阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
Discodermia calyx由来のカリクリンAはオカダ酸受容体に結合します。平滑筋ではカルシウムチャネルを活性化します。カリクリンAはたんぱく質のリン酸化を調節し、それにより精子の受精能獲得を調節します。活性化されたB細胞(NF-κB)とアポトーシスの核因子κ-軽鎖エンハンサーのリン酸化を強化します。
プロテインホスファタ-ゼ1型, 2A型のインヒビタ-です。魚介毒であり、強力な腫瘍プロモ-タ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphoprotein Phosphatases (Serine/Threonine)[ホスホプロテインホスファターゼ(セリン/トレオニン)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C5552-BULK:
C5552-VAR:
C5552-10UG-PW:
C5552-10UG:4548173191843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interleukin 4 regulates phosphorylation of serine 756 in the transactivation domain of Stat6 roles for multiple phosphorylation sites and Stat6 function
Wang Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(24), 25196-25203 (2004)
I Bize et al.
The American journal of physiology, 277(5 Pt 1), C926-C936 (1999-11-24)
Activation of K-Cl cotransport is associated with activation of membrane-bound serine/threonine protein phosphatases (S/T-PPases). We characterize red blood cell S/T-PPases and K-Cl cotransport activity regarding protein phosphatase inhibitors and response to changes in ionic strength and cell size. Protein phosphatase
Calyculin A, an inhibitor of protein phosphatases, a potent tumor promoter on CD-1 mouse skin
Suganuma M, et al.
Cancer Research, 50(12), 3521-3525 (1990)
Calyculin A induces apoptosis and stimulates phosphorylation of p65NF-kappaB in human osteoblastic osteosarcoma MG63 cells
Tanaka H, et al.
International Journal of Oncology, 31(2), 389-396 (2007)
Michael A Kuefner et al.
International journal of radiation biology, 89(6), 424-432 (2013-02-01)
The purpose of this study was to investigate the effect of calyculin A on the number of γ-H2AX foci (phosphorylated histone variant 2AX) in lymphocytes after in vitro and in vivo irradiation with rather low doses as they are used
資料
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.