製品名
Calyculin A, Discodermia calyx, Calyculin A, CAS 101932-71-2, is a cell-permeable inhibitor of protein phosphatase 2A (IC₅₀ = 0.5-1 nM) and protein phosphatase 1 (PP1; IC₅₀ = 2 nM).
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline (powder)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(O[C@H]1[C@H](O[C@]2(O[C@@H]([C@@H]([C@H](C2)O)C)C\C=C\c3nc([o]c3)[C@H](CCNC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N(C)C)COC)C)C1(C)C)[C@@H](OC)C[C@H](O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)\C=C(/C)\C(=C\C=C\C(=C/C#N)\C)\C)C)(O)O
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34+,35+,37-,38-,39-,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50-/m0/s1
InChI Key
FKAWLXNLHHIHLA-QJLNTFFJSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PP2A
包装
警告
再構成
その他情報
Takeuchi, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 205, 1803.
Figurov, A., et al. 1993. Eur. J. Neurosci. 5,1083.
Song, Q., and Lavin, M.F. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 47.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Carl, A., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, C387.
Suganuma, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 3521.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem. 58, 453.
Cohen, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Ishihara, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 871.
Kato, Y., et al. 1988. J. Org. Chem.53, 3930.
Kato, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 2780.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
208851-10UG:
208851-UG:
試験成績書(COA)