Merck
SMB00576
Sigma-Aldrich
ジオスシン
≥95% (HPLC)
別名:
コレッチシド III, ジオスゲニン bis-α-L-ラムノピラノシル-(1→2,1→4)-beta-D-グルコピラノシド, ポリフィリン III
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H72O16
CAS番号:
分子量:
869.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC=C5[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]7O)([H])[C@@H]7O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]9O)([H])[C@@H]9O)C5)C)([H])[C@]6([H]
InChI
1S/C45H72O16/c1-19-9-14-45(54-18-19)20(2)30-28(61-45)16-27-25-8-7-23-15-24(10-12-43(23,5)26(25)11-13-44(27,30)6)57-42-39(60-41-36(52)34(50)32(48)22(4)56-41)37(53)38(29(17-46)58-42)59-40-35(51)33(49)31(47)21(3)55-40/h7,19-22,24-42,46-53H,8-18H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
InChI Key
VNONINPVFQTJOC-ZGXDEBHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジオスシンは、Dioscorea nipponica Makinoなどの多くの種類のヤマノイモ科植物に存在する、高い脂溶性を示すステロイドサポニンです。
アプリケーション
ジオスシンは虚血再灌流障害(IRI)によるニューロン傷害に対する抗炎症および保護作用を検討するために使用されています。比較解析を行い、呼吸測定における透過処理力を検討するために、市販のサポニンとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ジオスシンは、強力な抗腫瘍薬であり、乳癌、腎癌、肺癌、肝癌、胃癌、急性骨髄性白血病などの複数の癌に対して強力な抗癌特性を示します。肝臓保護、心臓保護、および神経保護特性を示します。ジオスシンは、抗糖尿病、抗真菌、および抗ウイルス作用も示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00576-25MG:
SMB00576-BULK:
SMB00576-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Protodioscin phyproof® Reference Substance
PHL80522
Protodioscin
Formosanin C phyproof® Reference Substance
PHL80561
Formosanin C
ジオスゲニン phyproof® Reference Substance
PHL89649
ジオスゲニン
Xufeng Tao et al.
Pharmacological research, 137, 259-269 (2018-10-14)
Currently, the numbers of patients with cancer, fibrosis, diabetes, chronic kidney disease, stroke and osteoporosis are increasing fast and fast. It's critical necessary to discovery lead compounds for new drug development. Dioscin, one active compound in some medicinal plants, has
Corinna Dawid et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(10), 148251-148251 (2020-07-01)
Saponins are a diverse group of secondary plant metabolites, some of which display hemolytic toxicity due to plasma membrane permeabilization. This feature is employed in biological applications for transferring hydrophilic molecules through cell membranes. Widely used commercial saponins include digitonin
Aijun Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(6), 231-231 (2020-11-06)
Cerebral ischemia is one of the most common clinical diseases characterized by high morbidity and mortality. Neurocyte apoptosis and a cascade of inflammatory signals following cerebral ischemia-reperfusion injury (IRI) may contribute to secondary brain damage, resulting in severe neurological damage.