アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@](O)(Cc3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)[C@@H]2CO
InChI
1S/C26H34O12/c1-34-18-8-14(4-5-16(18)29)24-15(10-27)26(33,12-36-24)9-13-3-6-17(19(7-13)35-2)37-25-23(32)22(31)21(30)20(11-28)38-25/h3-8,15,20-25,27-33H,9-12H2,1-2H3/t15-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI Key
SXGSYHDLSPXCMU-CTQTXEDXSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00261-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)