D7321
Diosmetin
別名:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone, 4′-Methylluteolin, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Luteolin 4′-methyl ether
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
色
light yellow to yellow
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3
InChI Key
MBNGWHIJMBWFHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D7321-BULK:
D7321-100MG:
D7321-10MG:
D7321-VAR:
D7321-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック