Merck
10798
Sigma-Aldrich
アピゲニン
≥95.0% (HPLC)
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4-ベンゾピロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
262620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
不純物
~2% water
mp
>300 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI Key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アピゲニンは270 Daのフラボノイドで、グリコシドのフラボン類に属します。穀草類、穀類、茶およびオレンジなどの多種多様な植物によって合成されます。
アプリケーション
アピゲニンは、ダイオードアレイ検出法(DAD)を備えた高性能液体クロマトグラフィ(HPLC)を用いるHieracium pannosum(ヤナギタンポポ属)Boiss Juniperus(ビャクシン属)種の定量のための較正標準として使用されています。アピゲニンはヒト副腎皮質H295R細胞のホルモン分泌に対する影響の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
G2/M相で細胞周期を止めることによって細胞増殖を阻害することが見出された植物フラボノイド。細胞周期停止による成長の阻害およびアポトーシス誘導はp53遺伝子の導入と関係があるように思われます。タンパク質キナーゼCの阻害およびその結果として生じる癌遺伝子発現の抑制によるPMA介在性腫瘍促進を抑制します。さらにトポイソメラーゼIが促進するDNA再連結を阻害し、細胞間隙信号伝達を強化することも報告されています。
アピゲニンはクラスII医薬品で高腸透過性です。アピゲニンは抗酸化性、抗炎症性および抗腫瘍性の機能を持っています。アピゲニンは白血球分化抗体38(CD30)ヌクレオチドアデニンジヌクレオチド(NAD)ヌクレオシダーゼの強力な阻害剤で、CD30介在メタボリックシンドロームの抑制に使用できる可能性があります。
細胞周期をG2/M期で停止させることで細胞増殖を阻害することが知られている植物フラボノイドです。細胞周期の停止による増殖阻害およびアポト-シス誘導は、p53の誘導と関連しているとみられています。腫瘍の成長促進に対する阻害的作用も、キナ-ゼ活性の阻害とそれによるオンコジ-ン発現抑制が原因と考えられます。Topoisomerase Iが触媒するDNA再連結を阻害することや、ギャップ結合における細胞間情報伝達を促進することも報告されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
ヒトエストロゲンシンセターゼの阻害剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10798-25MG:
10798-BULK:
10798-VAR:
10798-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Mixture effects of dietary flavonoids on steroid hormone synthesis in the human adrenocortical H295R cell line
Ohlsson A, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48(11), 3194-3200 (2010)
Health functionality of apigenin: A review
Ali F, et al.
International journal of food properties, 20(6), 1197-1238 (2017)
Apigenin in cancer therapy: anti-cancer effects and mechanisms of action
Yan X, et al.
Cell & Bioscience, 7(1), 50-50 (2017)
Comparative Analysis of Chemical Profile, Antioxidant, In-vitro and In-vivo Antidiabetic Activities of Juniperus foetidissima Willd. and Juniperus sabina L.
Orhan N, et al.
The Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 16(Suppl), 64-64 (2017)
Amy A Mrazek et al.
Pancreas, 48(5), 711-718 (2019-05-16)
Chronic pancreatitis is the consequence of multiple episodes of recurrent acute pancreatitis (RAP). We hypothesized that apigenin can minimize the sequelae of RAP by limiting acinar cells' proinflammatory signaling pathways. AR42J acinar cells were treated in vitro with transforming growth
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.