Merck
42251
Supelco
アピゲニン
analytical standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4-ベンゾピロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
262620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI Key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フラボノイドは、ポリフェノール化合物に分類されます。腫瘍増殖の阻害や化学的予防などの生物学的活動において極めて重要な役割を果たします。アピゲニンは、主にオルニチン脱炭酸酵素活性や皮膚腫瘍の阻害のために使用される植物フラボノイドです。
アピゲニンは以下のような広範囲の薬用植物に存在する可能性があります:Achillea sp.、Chamomilla sp.、Equisetum sp.、Mentha sp.、Salix sp.、Salvia sp.、Silybum sp.、Thymus sp.、Verbascum sp.
アプリケーション
LC-ESI-MS/MSを用いてラットの血中および尿中のプエラリンとその代謝産物を測定するための内部スタンダードとして使用される可能性があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
G2/M相で細胞周期を止めることによって細胞増殖を阻害することが見出された植物フラボノイド。細胞周期停止による成長の阻害およびアポトーシス誘導はp53遺伝子の導入と関係があるように思われます。タンパク質キナーゼCの阻害およびその結果として生じる癌遺伝子発現の抑制によるPMA介在性腫瘍促進を抑制します。さらにトポイソメラーゼIが促進するDNA再連結を阻害し、細胞間隙信号伝達を強化することも報告されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea mentha pimpinella primula salvia silybum thymus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
42251-10MG:
42251-VAR:
42251-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of the metabolite content of Brassica juncea cultivars using comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled with a photodiode array and mass spectrometry detection
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 25(5), 1235-1235 (2020)
Urmila Maitra et al.
Neurotoxicology, 96, 1-12 (2023-02-24)
Nature-derived bioactive compounds have emerged as promising candidates for the prevention and treatment of diverse chronic illnesses, including neurodegenerative diseases. However, the exact molecular mechanisms underlying their neuroprotective effects remain unclear. Most studies focus solely on the antioxidant activities of
Eric Jaziel Medrano-Sánchez et al.
Plants (Basel, Switzerland), 12(13) (2023-07-14)
The genus Cecropia is used in the traditional medicine of Tabasco, Mexico, in diabetes and hypertension treatments, mainly without distinction of the species. This contribution aimed to carry out the metabolic analysis and Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) spectroscopy-based fingerprinting
Identification of puerarin and its metabolites in rats by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Prasain JK
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(12), 3708-3712 (2004)
Lingling Pang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 12(10), 3700-3709 (2020-01-15)
The purpose of this study was to investigate the anti-inflammatory potential of the natural flavonoid apigenin to mitigate the airway inflammation in asthmatic mice exposed to particulate matter (PM) 2.5, and examine the possible mechanisms involved. BALB/c mice were sensitized