Merck
PHL89159
アピゲニン
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4-ベンゾピロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
262620
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI Key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
G2/M相で細胞周期を止めることによって細胞増殖を阻害することが見出された植物フラボノイド。細胞周期停止による成長の阻害およびアポトーシス誘導はp53遺伝子の導入と関係があるように思われます。タンパク質キナーゼCの阻害およびその結果として生じる癌遺伝子発現の抑制によるPMA介在性腫瘍促進を抑制します。さらにトポイソメラーゼIが促進するDNA再連結を阻害し、細胞間隙信号伝達を強化することも報告されています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea mentha pimpinella primula salvia silybum thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL89159-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)