Merck
44692
Supelco
アピゲニン 7-グルコシド
analytical standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラボン7-グルコシド, アピゲトリン, アピゲニン-7-O-グルコシド, コスモシイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
Beilstein:
65669
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アピゲニン7-グリコシドは、ポリフェノールクラスに属するフラボンであり、一般にThymus 属の植物に含まれます。広範囲の薬理学的特性を有し、抗けいれん薬、殺菌剤、去痰薬、駆虫薬、収斂薬、鎮咳薬、駆風薬などとして使用されます。
アプリケーション
アピゲニン7-グリコシドは、Thymus属の植物およびOlea europaea中の分析物の定量をいずれかのクロマトグラフィー法を用いて行う際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea ginkgo humulus hypericum melissa mentha pimpinella plantago salvia silybum thymus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of polyphenolic compounds by liquid chromatography-mass spectrometry in Thymus species
Boros B, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(51), 7972-7980 (2010)
Rapid high-performance liquid chromatography analysis for the quantitative determination of oleuropein in Olea europaea leaves
Savournin C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(2), 618-621 (2001)
Eri Nakazaki et al.
European journal of nutrition, 52(1), 25-35 (2011-11-25)
Nutritional factors is one of the most important regulators in the progression of cancer. Some dietary elements promote the growth of cancer but others, such as plant-derived compounds, may reverse this process. We tried to investigate yet another approach of
Soninkhishig Tsolmon et al.
Molecular nutrition & food research, 55 Suppl 1, S93-S102 (2011-04-12)
Induction of cancer-cell differentiation is an alternative approach for cancer chemotherapy. There are numerous studies that diets containing an abundance of fruits and vegetables have protection against cancers, and the main agents thought to provide such protective effect are flavonoids.
Laura Hanske et al.
The Journal of nutrition, 139(6), 1095-1102 (2009-05-01)
We investigated the impact of human intestinal microbiota on bioavailability of the flavone apigenin-7-glucoside (A7G) by comparing germ-free and human microbiota-associated (HMA) rats. First, the ability of the human intestinal microbiota to convert A7G was proven in vitro by incubating