SML2157
Homoplantaginin
≥98% (HPLC)
別名:
4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyflavone 7-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-β-D-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-glucoside, 6-Methylscutellarein 7-glucoside, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Dinatin 7-glucoside, Hispidulin 7-β-glucoside, Hispiduloside, Salvitin 7-glucoside, Scutellarein 6-methyl ether 7-glucoside
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI Key
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2157-VAR:
SML2157-25MG:
SML2157-5MG:
SML2157-BULK:
試験成績書(COA)