Merck
L9283
Sigma-Aldrich
ルテオリン
≥98% (TLC), powder, antioxidant
別名:
3′,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O6
CAS番号:
分子量:
286.24
Beilstein:
292084
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ルテオリン, ≥98% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
シェルフライフ
3 yr
yellow
mp
~330 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
InChI Key
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリフェノール化合物であるルテオリン(3′、4′、5′、7′-テトラヒドロキシフラボン)はフラボノイドのフラボンサブクラスに属しています。ルテオリンは通常、セロリ、ピーマン、カモミールティーなどの植物に含まれています。ルテオリンは、Dracocephalum kotschyiの地上部であるHieracium pannosum Boissの花抽出物中に存在する主要なフラボノイドの1つであり、植物の抗酸化力に寄与しています。ルテオリンは抗酸化作用、抗炎症作用を有し、主にアポトーシスによって抗腫瘍作用を発揮します。ルテオリンは、プロテインキナーゼB(Akt)経路のダウンレギュレーションを介してそのアポトーシス活性を発揮し、カスパーゼ媒介アポトーシスをもたらします。また、ルテオリンは癌細胞を治療薬に再感作させます。ルテオリンは炎症性遺伝子を制御し、一酸化窒素及び炎症性サイトカインの産生を減少させます。ルテオリンの抗炎症性は、本化合物がアルツハイマー病のような神経変性疾患の治療薬であることを示しています。植物では、ルテオリンは根粒形成タンパク質F(nodF)遺伝子を誘導します。
アプリケーション
ルテオリンは以下の用途に使用されています:
  • 腎細胞癌786-O細胞におけるアポトーシス経路の誘導及び解明
  • nodF遺伝子発現誘導のためのM9最小培地の添加剤
  • ダイオードアレイ検出器を用いた逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC-DAD)によりルテオリンを定性的及び定量的に分析するための標準物質
  • β-ガラクトシダーゼアッセイのための反応補助剤
  • 抗炎症性メディエーター産生及び細胞生存率測定による偽狂犬病ウイルス感染RAW264.7細胞株におけるルテオリンの抗炎症効果の解明 及び細胞毒性アッセイ
生物化学的/生理学的作用
強力な抗酸化剤でありラジカルスカベンジャーである、ヒドロキシル化フラボン誘導体。おそらく脂肪酸シンターゼ活性の阻害を介して、癌予防に有用であることが示唆されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L9283-BULK:
L9283-VAR:
L9283-10MG-PW:
L9283-10MG:
L9283-50MG:
L9283-50MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Optimization of phenolic and flavonoid content and antioxidants capacity of pressurized liquid extraction from Dracocephalum kotschyi via circumscribed central composite
Kamali H, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 107, 307-314 (2016)
Luteolin inhibits viral-induced inflammatory response in RAW264. 7 cells via suppression of STAT1/3 dependent NF-kappaB and activation of HO-1
Liu CW, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 95, 180-189 (2016)
Plant-activated bacterial receptor adenylate cyclases modulate epidermal infection in the Sinorhizobium meliloti-Medicago symbiosis
Tian CF, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 201120260-201120260 (2012)
Crosstalk between jasmonic acid, ethylene and Nod factor signaling allows integration of diverse inputs for regulation of nodulation
Sun J, et al.
The Plant Journal, 46(6), 961-970 (2006)
Luteolin as a potential preventive and therapeutic candidate for Alzheimer's disease
Kwon Y.
Experimental Gerontology, 95, 39-43 (2017)
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.