Merck
M6760
Sigma-Aldrich
ミリセチン
≥96.0%, crystalline
別名:
3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラボン, カンナビスセチン, ミリセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O8
CAS番号:
分子量:
318.24
Beilstein:
332331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥96.0%
形状
crystalline
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
absolute ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep greenish-yellow
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI Key
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ミリセチンは以下に使用されています。
  • マイトジェン活性化たんぱく質キナーゼ(ERK1)の最終生成物(AGE)-ウシ血清アルブミン媒介リン酸化に対する効果を調査するため
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用した、ノニ植物抽出物由来のフェノール類定量化標準として
  • 超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)を使用した、Hibiscus sabdariffa(ハイビスカスサブダリッファ)由来のフェノール化合物の特性把握標準として。
生物化学的/生理学的作用
ミリセチンは抗酸化特性を持つ天然のフラボノールです。中程度の膜透過性を示し、pHが高くなると急速に劣化します。ミリセチンは食用植物に含まれる主要なフラボノイドの1つであり、抗発がん性および抗変異原性の機能を備えています。2つのベンゼン環AとBで構成されています。環Bはヌクレオチドのステーキングをインターカレーションし、細菌のDNA合成を阻害します。ミリセチンは、糖尿病ラットのtert-ブチルヒドロパーオキシド(t-BHP)によって生成される酸化ストレスに対する保護機能を引き出し、グルタチオンパーオキシダーゼ(GPx)およびキサンチンオキシダーゼ(XO)酵素活性を向上させます。また、低密度リポたんぱく質の糖化も低減します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6760-VAR:
M6760-BULK:
M6760-10MG:
M6760-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview
Kumar S and Pandey AK
TheScientificWorldJournal, 2013, 119-138 (2013)
Noni (Morinda citrifolia L.) fruit extracts improve colon microflora and exert anti-inflammatory activities in Caco-2 cells
Huang HL, et al.
Journal of Medicinal Food, 18(6), 663-676 (2015)
Choongjin Ban et al.
Bio-protocol, 11(11), e4047-e4047 (2021-07-13)
In vivo sweat quantitation assays are required for the development of drugs for the management of focal hyperhidrosis before clinical trials; however, in vivo assays, particularly mouse models, are rare. Even in sweat assays using mice, sweating is quantitated by
Medicinal uses and chemistry of flavonoid contents of some common edible tropical plants
Asif M and Khodadadi E
Journal of Paramedical Sciences, 4(3), 119-138 (2013)
Antioxidant and anti-aging assays of Hibiscus sabdariffa extract and its compounds
Widowati W, et al.
Natural Product Sciences, 23(3), 192-200 (2017)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide