Merck
M4008
Sigma-Aldrich
モリン 水和物
powder
別名:
2′,3,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
302.24 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
yellow
溶解性
methanol: 50 mg/mL
SMILES記法
O.Oc1ccc(c(O)c1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI Key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
モリン水和物は、以下の目的で使用されています:
  • 細胞生存率とアポトーシスアッセイによるモリン水和物のヒト癌細胞株に対する抗腫瘍差作用の検討。
  • 蛍光染色剤として運動ニューロンおよび腰髄におけるアルミニウム検出。
  • モリン水和物の神経難聴と神経幹細胞(NSC)の増殖と分化に対する保護効果の検討。
生物化学的/生理学的作用
モリン水和物は、抗酸化性を有するフラボノイドです。細胞を酸素ラジカルによる損傷から保護することが示されています。 モリンはオキシラジカルを除去するだけでなく、フリーラジカル産生酵素であるキサンチンオキシダーゼを適度に阻害します。 75~100マイクロモルの濃度で、モリンはフリーラジカルまたはCu2+イオンによる低密度リポタンパク質(LDL)の酸化を阻害します。 モリンはラット脳のホスファチジルイノシトールリン酸キナーゼ活性を in vitro および in vivoで阻害することが報告されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M4008-BULK:
M4008-10G:
M4008-2G:
M4008-5G:
M4008-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T W Wu et al.
Life sciences, 58(2), PL 17-PL 22 (1996-01-01)
We demonstrated that the flavonoid morin hydrate at 75-100 microM protects against the oxidation of low density lipoprotein (LDL) by free radicals produced by 2,2'-azo-bis(2-amidinopropane) dihydrochloride. Morin hydrate reduces the relative electrophoretic mobility, malondialdehyde equivalents and lipid peroxide level of
T W Wu et al.
Biochemical pharmacology, 49(4), 537-543 (1995-02-14)
Morin hydrate is a bioactive pigment found in yellow Brazil wood. Recently, we reported that morin hydrate prolongs the survival of three types of cells from the human circulatory system against oxyradicals generated in vitro. The protection excels that given
Christopher A Shaw et al.
Journal of inorganic biochemistry, 103(11), 1555-1562 (2009-09-11)
Gulf War Syndrome is a multi-system disorder afflicting many veterans of Western armies in the 1990-1991 Gulf War. A number of those afflicted may show neurological deficits including various cognitive dysfunctions and motor neuron disease, the latter expression virtually indistinguishable
T W Wu et al.
Life sciences, 57(3), PL51-PL56 (1995-01-01)
Oxidative modification of low density lipoprotein (LDL) has been suggested to be a risk factor for the development of atherosclerosis. Agents which can protect LDL from oxidation may be useful in preventing atherogenesis. Here, we found that morin hydrate, at
Shan Yu et al.
Inflammation, 43(4), 1293-1303 (2020-03-07)
Mastitis is one of the most common diseases that both affects human and animals. Morin is derived from the member of Moraceae family, which has been used in the treatment of many inflammatory diseases. The purpose of this study was
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.