Merck
309265
Sigma-Aldrich
[3,4-Toluenedithiolato(2-)]zinc hydrate
別名:
Zinc dithiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
CAS番号:
分子量:
219.64 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
309265-BULK:
309265-1G:
309265-VAR:
309265-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)