Merck
329703
Sigma-Aldrich
ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
97%
別名:
亜鉛 ジエチルカルバモジチオアート, 亜鉛 ビス(ジエチルジチオカルバマート), ジエチルジチオカルバミン酸 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C2H5)2NCS2]2Zn
CAS番号:
分子量:
361.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
178-181 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
InChI Key
RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛は、天然ゴムラテックスフィルムの加硫促進剤として使用される有機金属前駆体です。
アプリケーション
ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛(Zn(S2CNEt2)2、ZDTC)は、生物医学的用途に使用するPEG-およびPPG-ジオールマクロモノマーから高分子量ポリウレタンを合成するための有機触媒として使用できます。他の亜鉛触媒と比較して、ZDTCはさまざまな有機溶媒に耐えられるので、ポリウレタンの調製に顕著な活性を示しました。
以下の用途にも使用できます:
  • 酸化オレフィン重合用触媒。
  • フォトニックデバイスの構成要素として使用できる、硫化亜鉛半導体ナノワイヤーを作成するための前駆体。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,spleen, Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
329703-BULK:
329703-25G:
329703-1KG:
329703-2.5KG:
329703-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Epitaxial ZnS thin films grown by single source chemical vapor deposition
Nguyen T H et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104, 1150-1152 (2000)
Zinc diethyldithiocarbamate as a catalyst for synthesising biomedically-relevant thermogelling polyurethanes
Lim JYC, et al.
Materials Advances, 1(9), 3221-3232 (2020)
Characterization of the natural rubber vulcanizates obtained by different accelerators
J Travas-Sejdic et al.
European Polymer Journal, 32, 1395-1401 (1996)
Polymerization of olefin oxides with zinc n-butyl xanthate and zinc dimethyldithiocarbamate catalysts: Mechanism of initiation
L Joginder and Devlin EF
Journal of Polymer Science, 11(1), 119-133 (1973)
Synthesis of CdS and ZnS nanowires using single-source molecular precursors
Barrelet CJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(38), 11498-11499 (2003)