Merck
185698
Sigma-Aldrich
バルビツル酸
ReagentPlus®, 99%
別名:
2,4,6-トリヒドロキシピリミジン, マロニル尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O3
CAS番号:
分子量:
128.09
Beilstein:
120502
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI Key
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バルビツール酸は、有機物および薬剤の合成に有用な酸です。その二水和物は、水溶液からの結晶化によりバルビツール酸から合成できます。バルビツール酸(互変異性型)の結晶構造は、3次元フーリエ変換法によって調査されています。そのエノール結晶型は熱力学的に安定しているとの報告があります。
アプリケーション
バルビツール酸(BA)は、SmI2/H2O試薬の存在下での化学選択的還元により対応するヘミアミナールを合成する際に使用できます。BA修飾共役窒化炭素ナノシートの調製に使用できます。
次の物質の合成に使用できます。
  • 芳香族およびα,β-共役芳香族アルデヒドとのKnoevenagel縮合による5-イリデンバルビツール酸誘導体
  • 置換カルボジイミドとの反応による5-ジアミノメチレンバルビツレート
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
185698-25G:
185698-500G:
185698-100G:
185698-VAR:
185698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Madalynn G Marshall et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(4), 1309-1312 (2015-12-15)
The thermodynamically stable enol crystal form of barbituric acid, previously prepared as powder by grinding or slurry methods, has been obtained as single crystals by slow cooling from methanol solution. The selection of the enol crystal was facilitated by a
The crystal structure of anhydrous barbituric acid.
Bolton W.
Acta Crystallographica, 16(3), 166-173 (1963)
Selective reduction of barbituric acids using SmI2/H2O: synthesis, reactivity, and structural analysis of tetrahedral adducts.
Michal Szostak et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(48), 12559-12563 (2013-10-15)
A simple method for knoevenagel condensation of a, ?-conjugated and aromatic aldehydes with barbituric acid.
Jursic BS.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(3), 655-657 (2001)
Photocatalytic reduction of CO2 by graphitic carbon nitride polymers derived from urea and barbituric acid.
Qin J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 179, 1-8 (2015)