Merck
857319
Sigma-Aldrich
クロラミン-T 水和物
95%
別名:
N-クロロ-p-トルエンスルホンアミド ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
227.64 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
InChI Key
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 新規抗凝血薬である第Xa因子インヒビターの合成
アミノヒドロキシル化およびアジリジン化反応にもちるナイトレン源です。
文献。
様々なヘテロ環を生成する酸化的環化が可能です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
857319-100G:
857319-5G:
857319-VAR:
857319-BULK:
857319-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Sci. Ind. Res., 49, 13-13 (1990)
Ines Sherifi et al.
Scientific reports, 10(1), 14030-14030 (2020-08-21)
Tissue-engineered grafts may be useful in Anterior Cruciate Ligament (ACL) repair and provide a novel, alternative treatment to clinical complications of rupture, harvest site morbidity and biocompatibility associated with autografts, allografts and synthetic grafts. We successfully used supercritical carbon dioxide
Rudolph, J. et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35, 2810-2810 (1996)
Jong Deok Na et al.
Food & function, 10(2), 1225-1234 (2019-02-13)
Betaine is a methyl donor utilized in regeneration of methionine from homocysteine in a metabolic reaction catalyzed by betaine-homocysteine methyltransferase (BHMT), an enzyme mostly localized in the liver. However, we recently showed that the metabolism of sulfur-containing amino acids in
Kano, D. et al
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3186-3186 (2001)