Merck
23270
Sigma-Aldrich
クロラミンT 三水和物
purum p.a., for the detection of halogens and bromate, ≥98.0% (RT)
別名:
N-クロロ-p-トルエンスルホンアミド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
281.69
Beilstein:
3924168
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (RT)
品質
for the detection of halogens and bromate
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI Key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Enhancement of Photocatalytic and Antimicrobial Potential: Research into nanocomposites loaded with Chloramine T trihydrate has shown enhanced photocatalytic and antimicrobial properties, suggesting applications in material sciences and environmental engineering (Elkodous et al., 2020).
その他情報
Review; Oxidizing agent for the preparation of 131I-labeled material with high specific radioactivity; Reagent for the selective oxidation of methionine
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
377.6 °F - closed cup
引火点(℃)
192 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
23270-50G:
23270-BULK:
23270-VAR:
23270-1KG:
23270-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal and molecular structure of chloramine-T trihydrate. Absence of a sodium-nitrogen interaction in the oxidant. N-chloro-N-sodiotoluene-p-sulfonamide.
Olmstead MM and Power PP.
Inorganic Chemistry, 25(22), 4057-4058 (1986)
D.H. Bremner
Synthetic Reagents, 6, 9-9 (1985)
THE PREPARATION OF I-131-LABELLED HUMAN GROWTH HORMONE OF HIGH SPECIFIC RADIOACTIVITY.
F C GREENWOOD et al.
The Biochemical journal, 89, 114-123 (1963-10-01)
Chloramine T and related N-halogeno-N-metallo reagents.
Campbell MM and Johnson G.
Chemical Reviews, 78(1), 65-87 (1978)
The estimation of microgram amounts of methionine by reaction with chloramine-T.
G E Trout
Analytical biochemistry, 93(2), 419-422 (1979-03-01)