Merck
156477
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒド
ACS reagent, 99%
別名:
エールリッヒ試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
606802
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
強熱残分
≤0.1%
mp
72-75 °C (lit.)
溶解性
alcohol: passes test (APHA ≤60)
hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmax
385 nm
官能基
aldehyde
amine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI Key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒドはトランス-4-ジメチルアミノ-4′-ニトロスチルベンの調製に用いられています。
ピロールおよび1級アミンにより発色した凝縮物(シッフ塩基)を形成します。
ピロールや第一級アミンと有色の縮合物(シッフ塩基)を形成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
327.2 °F - closed cup
引火点(℃)
164 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
156477-BULK:
156477-250G:
156477-VAR:
156477-25G:
156477-100G:
156477-2G:
156477-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Na Cao et al.
Nature communications, 10(1), 2877-2877 (2019-06-30)
The electrochemical N2 fixation to produce ammonia is attractive but significantly challenging with low yield and poor selectivity. Herein, we first used density function theory calculations to reveal adjacent bi-Ti3+ pairs formed on anatase TiO2 as the most active electrocatalytic
Journal of the American Chemical Society, 116, 3760-3760 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6038-6038 (1994)
J Mahmood et al.
Radiation research, 179(2), 125-134 (2012-12-15)
Exposure of civilian populations to radiation due to accident, war or terrorist act is an increasing concern. The lung is one of the more radiosensitive organs that may be affected in people receiving partial-body irradiation and radiation injury in lung
A protocol for preparing, characterizing and using three RNA-specific, live cell imaging probes: E36, E144 and F22
Li Q & Chang YT
Nature Protocols, 1(6), 2922-2922 (2006)