認証
according to ISO 16654:2001
品質水準
製品種目
BioChemika
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
4-(dimethlyamino)benzaldehyde, 50 g/L
hydrochloric acid, 240 g/L
isoamylic alcohol, 710 g/L
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI Key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F
引火点(℃)
43 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67309-VAR-F:
67309-BULK-F:
67309-100ML-F:4548173218625
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.