安全性情報
8.03057
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
for synthesis
別名:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-Formyldimethylaniline, Ehrlich′s reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
202-819-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
自己発火温度
445 °C
有効性
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
75 °C
転移温度
flash point >100 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI Key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis, characterization and antioxidant activity: This article explores the synthesis of Nickel (II) Schiff Base Complexes derived from 4-(dimethylamino) benzaldehyde, emphasizing their antioxidant activities (N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020).
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Related substances (TLC): ≤ 0.2 %
Appearance of solution a (colour): clear
Appearance of solution b (colour): clear
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
327.2 °F - closed cup
引火点(℃)
164 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
8030570100:
8030570250:
8030570025:
8030571000:
IN28030570100:
8030570000:
8030579999:
試験成績書(COA)