product name
trans-4-ヒドロキシ-L-プロリン, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
光学活性
[α]25/D −75.6°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
色
white to off-white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI Key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランス-4-ヒドロキシ-L-プロリンは、神経興奮性カイノイドなどの多くの医薬品の製造においてキラル構成要素として使用されるヒドロキシプロリンの異性体です。
アプリケーション
神経興奮性のカイノイドや抗菌性のエキノカンジンの合成に用いられる汎用性の高い試薬です。アルデヒドのエナンチオ選択的エチル化反応に用いられるキラル配位子の合成にも利用されています。
その他情報
コラ-ゲンおよびエラスチンなどの動物性構造タンパク質の天然成分です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H54409-25G:
H54409-2.5G:
H54409-10G:
H54409-VAR:
H54409-100G:
H54409-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Tetrahedron Letters, 35, 6163-6163 (1994)
Biosynthesis of trans-4-hydroxyproline by recombinant strains of Corynebacterium glutamicum and Escherichia coli
BMC biotechnology, 14, 1-8 (2014)
Synthetic Communications, 23, 2691-2691 (1993)
Tetrahedron, 49, 6195-6195 (1993)
Tissue engineering. Part A, 25(11-12), 830-841 (2018-05-10)
Notochordal cells (NCs) reside in the core of the healthy disc and produce soluble factors that can stimulate nucleus pulposus cells (NPCs). These NC-derived factors may be applied in intervertebral disc regeneration for treatment of low-back pain. However, identification of