認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
アッセイ
98.0-103.0%
不純物
≤1.5% insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI Key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A reagent for chlorination in drinking water treatment.
- A dehydrogenating agent for the oxidative dehydrogenation of aromatic aldehyde phenylhydrazones to synthesize nitrile imines.
- The nitrene source for the aziridination of alkenes and the amidation of cyclic ethers.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
377.6 °F - closed cup
引火点(℃)
192 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
31224-BULK:
31224-250G:
31224-VAR:
31224-100G:
31224-6X100G:
31224-6X1KG:
31224-1.5KG:
31224-1KG:
31224-6X250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック