Merck
I17508
Sigma-Aldrich
イソニコチン酸
99%
別名:
4-ピコリン酸, ピリジン-4-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109599
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソニコチン酸(IN)は以下の用途に使用できます:
  • ピラノピラゾールベースの複素環化合物を合成するためのワンポット四成分縮合反応における有機触媒として
  • ハロゲン化銅(I)配位重合体[CuBr(IN)]nを熱水法によって調製するための有機配位子として
  • カチオン二量体を強力な抗マラリア活性を用いて合成するための出発物質として
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I17508-500G:
I17508-5G:
I17508-VAR:
I17508-100G:
I17508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antimalarial Cation-dimers Synthesized in Two Steps from an Inexpensive Starting Material, Isonicotinic Acid
Motoshima K, et al.
ChemMedChem, 2(10), 1527-1532 (2007)
Hydrothermal synthesis and characterization of a copper (I) halide coordination polymer with isonicotinic acid (IN) ligand as a template possessing three-dimensional supramolecular network structure
Yu J-H, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 5(8), 572-576 (2002)
Synthesis of pyranopyrazoles using isonicotinic acid as a dual and biological organocatalyst
Zolfigol MA, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(48), 25681-25685 (2013)
Rie Makiura et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15279-15285 (2015-06-03)
Surface modification of inorganic objects with metal-organic frameworks (MOFs) - organic-inorganic hybrid framework materials with infinite networks - opens wide windows for potential applications. In order to derive a target property, the key is the ability to fine tune the
Serena Berardi et al.
ChemSusChem, 8(21), 3688-3696 (2015-10-02)
Mastering the light-induced four-electron oxidation of water to molecular oxygen is a key step towards the achievement of overall water splitting to produce alternative solar fuels. In this work, we report two rugged molecular pyrazolate-based diruthenium complexes that efficiently catalyze