Merck
P42800
Sigma-Aldrich
2-ピコリン酸
ReagentPlus®, 99%
別名:
α-ピコリン酸, ピリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109595
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
139-142 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルカリ土類金属とのキレ-ト。ピコリナ-ト配位子を有する遷移金属錯体の調製に用いられています
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P42800-BULK:
P42800-5KG:
P42800-10KG:
P42800-2KG:
P42800-100G:
P42800-500G:
P42800-5G:
P42800-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transition Met. Chem. (London), 19, 521-521 (1994)
Orient. J. Chem., 9, 60-60 (1993)
Orient. J. Chem., 9, 43-43 (1993)
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 125, 833-833 (1994)
Bhuvaneshwari Sundaram et al.
BioFactors (Oxford, England), 38(1), 59-68 (2012-01-31)
Chromium has been recognized as an essential trace element that plays an important role in carbohydrate metabolism. However, the molecular mechanisms involved in its action are not clear. This study was undertaken to understand the mechanism of chromium action in