主要文書
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
別名:
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HOOC)C5H4N
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-719-7
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
形状
powder
pH
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
134-137 °C
転移温度
flash point 139 °C
溶解性
887 g/L
かさ密度
500‑700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2