アプリケーション
過塩素酸は以下の用途に使用することができます:
- 酸化反応における反応媒体。
- 燃料電池用途のポリ(フッ化ビニリデン-コヘキサフルオロプロピレン)(PVDF-HFP)を用いてフッ素化高分子電解質を調製するための試薬。
- アルデヒドとo-アミノチオフェノールとの縮合反応による2-置換ベンゾチアゾールの合成のための過塩素酸官能化ポリアニリン(HClO4/ PANI)触媒の調製におけるドーパント。
過塩素酸(HClO4)は、以下の調製に使用できます:
- アルデヒドのジェミナルジアシル化の触媒として使用されるシリカ担持過塩素酸(HClO4-SiO2)、アミドアルキルナフトール、一級カルバメート、および四置換イミダゾールの合成。
- アルミナに担持された過塩素酸(Al2O3-HClO4)、これはα-(α-アミドベンジル)-β-ナフトールの合成に触媒として使用されます。
- Fe3O4@SiO2-HClO4触媒、これは1,4-ジヒドロピリジン誘導体の合成に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第6類:酸化性液体
過塩素酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311421-250G:
311421-50ML:
311421-1L:
311421-BULK:
311421-VAR:
311421-50G:
311421-250ML:
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): an efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions
Tetrahedron, 63(36), 8723-8726 (2007)
Kinetics of oxidation of pantothenic acid by chloramine-T in perchloric acid and in alkaline medium catalyzed by OsO4: A mechanistic approach
International Journal of Chemical Kinetics, 37(4), 201-210 (2005)
Kinetics and mechanism of ethylenediaminetetraacetic acid-, 2, 2?-bipyridyl-, and 1, 10-phenanthroline-assisted chromium (VI) oxidation of 2-propanol
Transition Metal Chemistry, 27(8), 832-839 (2002)
Metallography, Principles and Practice By George F. Vander Voort null
Preparation of 1, 4-dihydropyridine derivatives using perchloric acid adsorbed on magnetic Fe3O4 nanoparticles coated with silica
Current Nanoscience , 9(2), 197-201 (2013)