Merck
244252
Sigma-Aldrich
過塩素酸
ACS reagent, 70%
別名:
PCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClO4
CAS番号:
分子量:
100.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
6.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
70%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
テクニック
toxicology assay: suitable
不純物
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
強熱残分
≤0.003%
APHA: ≤10
密度
1.664 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
過塩素酸(HClO4)は塩素の酸素酸であり、強い酸性です。過塩素酸水和物は、過塩素酸を水に溶解することにより得られます。
アプリケーション
過塩素酸は、ラットの前脛骨(TA)筋腱及び腱構成部分のコラーゲン含量を分光光度により測定する際に、クロラミンTの失活に使用されています。
また以下の研究にも使用することができます:
  • 肝臓組織中の還元型グルタチオン(GSH)及び酸化型グルタチオン(GSSG)含量の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による測定。
  • 植物サンプル中の硫黄(S)量推定における酸化剤として。
  • プルトニウムを溶解する溶媒として。
包装
ポリコートボトル入りもございます:製品番号244252-2.5L-CB
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第6類:酸化性液体
過塩素酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244252-500ML-PW:
244252-VAR:
244252-6X775G:
244252-10L:
244252-4X2.5L-CB:
244252-4X3.9KG:
244252-4X2.5L:
244252-100ML:
244252-4X2.5L-PW:
244252-BULK:
244252-4X100ML:
244252-500ML:
244252-4X2.5L-CBPW:
244252-2.5L-CB:
244252-6X500ML:
244252-4L:
244252-2.5L-PW:
244252-1L:
244252-2.5L-CB-PW:
244252-4X1L:
244252-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah Calve et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 108(4), 875-881 (2010-01-30)
Tissue-engineered tendons, derived from an autologous cell source, have the potential to provide an ideal replacement graft that is biologically compatible and has the ability to adapt to the specific mechanical requirements of the in vivo environment. Scaffold-free tendon constructs
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 849-849 (1994)
Sulfur in plant materials by digestion with nitric and perchloric acid.
Blanchar RW, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 29(1), 71-72 (1965)
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 790-790 (1994)
資料
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.