Merck
P0380
Sigma-Aldrich
L-プロリン
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
別名:
(S)-ピロリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
80810
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-プロリン, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
不純物
L-Hydroxyproline, free
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
detection
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-プロリンは
  • 軟骨形成培地および合成デキストローズ最少培地(SD)の調製時の栄養補助剤として使用されています。
  • 血清サンプル中の代謝物同定用の標準物質として。
  • アセトニトリル水溶液中でのL-プロリン-L-フェニルアラニン(L-Pro-L-Phe)混合物を調製する研究において。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0380-VAR:
P0380-1G:
P0380-BULK:
P0380-5KG:
P0380-1G-KC:
P0380-1KG:
P0380-100G:
P0380-10MG:
P0380-25G:
P0380-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
L-プロリン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-プロリン
L-プロリン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1332
L-プロリン
L-プロリン phyproof® Reference Substance
PHL83414
L-プロリン
L-Proline
Millipore
5370
L-Proline
Metabolomic insights into system-wide coordination of vertebrate metamorphosis.
Ichu TA, et al.
BMC Developmental Biology, 14(1), 1-1 (2014)
Mieczysław Sajewicz et al.
Journal of chromatographic science, 53(1), 31-37 (2014-03-05)
We employ the achiral liquid chromatography with diode array, evaporative light scattering and mass spectrometric detection (HPLC-DAD, HPLC-ELSD and LC-MS) to assess structural instability (understood as spontaneous oscillatory chiral conversion and spontaneous oscillatory condensation) of the two pairs of amino
Proline: a multifunctional amino acid
La' szlo' Szabados and Arnould Savoure
Trends in Plant Science, 1-9 (2009)
Andrew Davison
Eureka: Biochemistry & Metabolism, 2015, 76-76 (2015)
Natasja Leth Joergensen et al.
BioResearch open access, 4(1), 109-114 (2015-08-27)
Cartilage regeneration is a fast growing field that combines biotechnology and molecular techniques in creating new tissue mimicking the native microenvironment. Human embryonic stem cells (hESCs) are a highly potent cell source for cartilage regeneration owing to their infinite proliferation
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
関連コンテンツ
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.
Chromatograms
application for HPLC