製品名
L-プロリン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −85.0±1.0°, c = 5% in H2O
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
色
colorless to white
pH
6.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- COVID-19 のメインプロテアーゼ(M[pro])に対するアゾ-アンカー型イミダゾ[4,5-b]インドールスキャフォールドの合成および in silico 阻害作用の研究:この論文では、L-プロリンを用いた新規化合物の合成と、COVID-19 に対する阻害剤としての可能性について論じ、今なお続く効果的な治療法の探索に貢献しています(Geedkar et al., 2024)。
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81709-100G:
81709-BULK:
81709-1G-KC:
81709-25G:
81709-VAR:
81709-10G:
81709-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.