Merck
61819
Sigma-Aldrich
L-ロイシン
≥99.5% (NT), suitable for NMR, BioUltra
別名:
(S)-2-アミノ-4-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721722
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-ロイシン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
テクニック
NMR: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
white
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
血清タンパク質の等速電気泳動用のスペ-サ-, 各種微生物の増殖要件
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61819-500G:
61819-VAR:
61819-BULK:
61819-100G:
61819-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
L-ロイシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1357001
L-ロイシン
L-ロイシン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1105
L-ロイシン
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
T. Hine
Electrophoresis ?83, 541-541 null
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Youwen Qiu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(32), 8884-8895 (2019-07-28)
Leucine is an essential amino acid in the milk production of bovine mammary glands, but the regulatory roles and molecular mechanisms of leucine are still not known well. This study investigated the roles of leucine on milk synthesis and explored
Gaetano Santulli et al.
The Journal of clinical investigation, 125(5), 1968-1978 (2015-04-07)
The type 2 ryanodine receptor (RyR2) is a Ca2+ release channel on the endoplasmic reticulum (ER) of several types of cells, including cardiomyocytes and pancreatic β cells. In cardiomyocytes, RyR2-dependent Ca2+ release is critical for excitation-contraction coupling; however, a functional