Merck
I7403
Sigma-Aldrich
L-イソロイシン
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
別名:
(2S, 3S)-2-アミノ-3-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721792
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-イソロイシン, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
98.5-101.0%
形状
powder
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
アプリケーション
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-イソロイシンは、初代肝細胞を培養する目的でDMEM/F-12からなる維持培地の栄養補助剤として使用されています。また、成体マウスのケラチノサイトの連続培養の栄養補助剤としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-イソロイシンは、スレオニンから合成される必須アミノ酸です。分岐鎖疎水性アミノ酸です。L-イソロイシンは、L-ロイシンの異性体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2540095:
I7403-BULK:
I7403-25KG:
2509074:
I7403-100G:
I7403-10MG:
I7403-25G:
I7403-VAR:
I7403-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
イソロイシン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0460000
イソロイシン
L-イソロイシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1349502
L-イソロイシン
L-バリン
SAFC
V4638
L-バリン
Millipore
Millipore
1.05362
L-Isoleucine
Biochemistry (5th Edition) null
Conversion of ammonia or urea into essential amino acids,L-leucine,L-valine, andL-isoleucine using artificial cells containing an immobilized multienzyme system and dextran-NAD+
Kang Fu Gu
Applied Biochemistry and Biotechnology, 26 (1990)
Inhibitory effect of aroma on the bitterness of branched-chain amino acid solutions.
Mukai J
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(11), 1581-1584 (2007)
Recapitulation of metabolic defects in a model of propionic acidemia using patient-derived primary hepatocytes.
Chapman KA
Molecular Genetics and Metabolism, 117(3), 355-362 (2016)
Serial Cultivation of Primary Adult Murine Keratinocytes
Richard P. Redvers and Pritinder Kaur
Methods in Molecular Biology (2005)