製品名
L-トリプトファン, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
99.0-101.0%
フォーム
powder
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 10 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8941-1KG:
T8941-10MG:
T8941-BULK:
T8941-25G:
2550089:
2520223:
T8941-VAR:
T8941-25KG:
T8941-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
transformation efficiency