Merck
T8566
Sigma-Aldrich
L-チロシン
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸, 3-(4-ヒドロキシフェニル)-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.19
Beilstein:
392441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-チロシン, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
99.0-101.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 25 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
官能基
(phenol)
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-チロシンは必須アミノ酸であり、生化学や細胞培養に関する研究において非常に重要な役割を担っています。生化学的研究では、L-チロシンはドーパミン、ノルエピネフリン、およびエピネフリンなどの神経伝達物質の前駆体として重要であり、細胞通信に影響を及ぼし、また気分レベル、注意レベル、およびエネルギーレベルに関与します。また、甲状腺ホルモンの合成にも寄与して、代謝プロセスを調節します。L-チロシンは、細胞増殖とタンパク質合成を助けるために使用されて、細胞維持と細胞修復に関する実験を容易にすることから、生化学および細胞培養に関する研究における有用なツールとなっています。
アプリケーション
L-チロシンは、細胞培養中のアミノ酸による安定同位体標識(SILAC)に用いるSY5Y神経芽腫細胞を培養するためのダルベッコ変法イーグル培地の一成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-チロシンは極性側鎖を持つ非必須アミノ酸です。細胞でのシグナル伝達に関与するタンパク質の合成に用いられます。L-チロシンはキナーゼによって転移されるリン酸基のレシーバーとして作用します。
特徴および利点
  • 細胞培養および生化学の研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
ドーパミンやその他のカテコールアミンのアミノ酸前駆物質です。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8566-1KG:
T8566-25G:
T8566-100G:
T8566-VAR:
T8566-BULK:
T8566-10MG:
2550091:
T8566-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
Altering O-Linked ?-N-Acetylglucosamine Cycling Disrupts Mitochondrial Function
Ee Phie Tan
The Journal of Biological Chemistry, 14719-14730 (2014)
John W Hill
Chemistry for Changing Times (2016)
Pin-Chao Liao et al.
STAR protocols, 1(3), 100160-100160 (2020-12-31)
The redox state of mitochondria is one indicator of the functional state of the organelles. Mitochondria are also the primary endogenous source of reactive oxygen species (ROS). Therefore, the redox state of the organelles also reflects their function in ROS
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
資料
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.