製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
色
white to beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
InChI Key
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
その他情報
注意
適合性
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1145-VAR:
T1145-100G:
T1145-500G:
T1145-25G:
T1145-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.