product name
L-チロシン, BioUltra, ≥99.0% (NT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
テクニック
ligand binding assay: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
色
white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless (hot)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 310 nm in 1 M HCl at 0.5 M
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93829-BULK:
93829-500G:
93829-100G:
93829-25G:
93829-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.