Merck
T4321
SAFC
L-チロシン
医薬品製造
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸, 3-(4-ヒドロキシフェニル)-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.19
Beilstein:
392441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 25 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
L-チロシンは、極性の側鎖を有する非必須アミノ酸です。 医療用遺伝子組換えタンパク質及びモノクローナル抗体製剤の市販用バイオ製造のための細胞培養培地の成分として使用されます。
その他情報
ドーパミンやその他のカテコールアミンのアミノ酸前駆物質です。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T4321-VAR:
T4321-25KG:
T4321-10KG:
T4321-BULK:
T4321-1KG:
T4321-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Hideki Hara et al.
Nature immunology, 14(12), 1247-1255 (2013-11-05)
The inflammasome adaptor ASC contributes to innate immunity through the activation of caspase-1. Here we found that signaling pathways dependent on the kinases Syk and Jnk were required for the activation of caspase-1 via the ASC-dependent inflammasomes NLRP3 and AIM2.
Keisuke Saito et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(19), 7690-7695 (2013-04-20)
Using quantum mechanics/molecular mechanics calculations and the 1.9-Å crystal structure of Photosystem II [Umena Y, Kawakami K, Shen J-R, Kamiya N (2011) Nature 473(7345):55-60], we investigated the H-bonding environment of the redox-active tyrosine D (TyrD) and obtained insights that help
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
Verena Rahm et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 546-550 (2014-02-26)
Low-grade gliomas (LGGs) may harbor malignant foci, which are characterized by increased tumor cellularity and angiogenesis. We used diffusion-weighted MR imaging (apparent diffusion coefficient [ADC]) and PET with the amino acid O-(2-(18)F-fluorethyl)-L-tyrosine ((18)F-FET) to search for focal changes of diffusion
Alena Volgusheva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(18), 7223-7228 (2013-04-17)
Photobiological H2 production is an attractive option for renewable solar fuels. Sulfur-deprived cells of Chlamydomonas reinhardtii have been shown to produce hydrogen with the highest efficiency among photobiological systems. We have investigated the photosynthetic reactions during sulfur deprivation and H2
資料
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.