由来生物
corn
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 173.65
光学活性
[α]20/D −10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 0.479 g/L at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W373605-VAR:
W373605-BULK:
W373605-100G:
W373605-1KG:
W373605-5KG:
W373605-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.