由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 172.320
アッセイ
99%
光学活性
[α]25/D -34.2°, c = 2 in H2O (dried basis)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 16.5 g/L at 20 °C (completely)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W358509-10KG-K:
W358509-VAR-K:
W358509-5KG-K:
W358509-SAMPLE-K:
W358509-10KG:
W358509-1KG-K:
W358509-1KG:
W358509-5KG:
W358509-BULK-K:
W358509-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)